Få mere at vide
Cytiva Nucleon™ HT Genomic DNA Extraction Kit
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Reagent B, 18mL; 5M Sodium perchlorate, 6mL; Nucleon resin, 8mL; Proteinase K, 10mg
- Extract DNA from FFPE samples, mouse tail, Xiphisternum etc.
- User-friendly protocol enables efficient processing of large numbers of samples
- Patented Nucleon resin delivers highly purity by binding macromolecules other than DNA
- DNA is not bound to any solid surface throughout the purification avoiding exposure to shearing forces promoting recovery of high yields of highly intact DNA
- Each kit is designed to recover high-quality DNA from 50 preparations of up to 25mg of hard tissue or 50 paraffin sections
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | illustra Nucleon HT enables DNA extraction from hard tissue and paraffin sections. |
| Prøvetype | Paraffin-embedded Tissue, Difficult Samples |
| Til brug med (applikation) | Extract genomic DNA from Paraffin embedded sections and hard tissue requiring Proteinase K digestion |
| Inkluderer | 18mL Reagent B, 6mL 5M Sodium Perchlorate, 8mL Nucleon™ Resin, 10mg Proteinase K |
| Produkttype | illustra Nucleon HT |
| Mængde | 1 Kit |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i