Få mere at vide
Cytiva NAP™ Kolonner, NAP-5
Artikelnummer. 10218284 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
20 Pakke
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10218284 50 Pakke Pakke med 50
10054394 20 Pakke Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218284 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17085302
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges til hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider (> 10-mer) på mindre end 15 minutter ved tyngdekraftstrøm. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Kolonner er engangssøjler færdigpakkede med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet
  • Engangssøjler færdigpakket med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kræver kun tyngdekraften for at køre
  • Fås i tre størrelser afhængigt af prøvevolumen: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
  • Nyttig til rensning i lille skala, afsaltning og bufferudveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Filtrering
Til brug med (applikation) Hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider
Inkluderer Komplet trin-for-trin protokol, der identificerer de faste volumener, der er nødvendige for ækvilibrering, vask og prøveeluering
Produkttype NAP-5
Mængde 50 Pakke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • illustra NAP 5 columns, (50)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one