Få mere at vide
Cytiva NAP™ Kolonner, NAP-25
Artikelnummer. p-3676671 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
20 Pakke
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 10004064
Brand: Cytiva 17085201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Complete step-by-step protocol identifying the fixed volumes needed for equilibration, washing, and sample elution
Bruges til hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider (> 10-mer) på mindre end 15 minutter ved tyngdekraftstrøm. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Kolonner er engangssøjler færdigpakkede med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet
  • Engangssøjler færdigpakket med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kræver kun tyngdekraften for at køre
  • Fås i tre størrelser afhængigt af prøvevolumen: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
  • Nyttig til rensning i lille skala, afsaltning og bufferudveksling
Ordreinfo
Sephadex G-25 DNA grade gel kommer i en søjlebuffer bestående af destilleret vand med 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider
Inkluderer Komplet trin-for-trin protokol, der identificerer de faste volumener, der er nødvendige for ækvilibrering, vask og prøveeluering
Produkttype NAP-25
Mængde 20 Pakke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • illustra NAP 25 columns
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-