Beskrivelse
- Engangssøjler færdigpakket med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kræver kun tyngdekraften for at køre
- Fås i tre størrelser afhængigt af prøvevolumen: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
- Nyttig til rensning i lille skala, afsaltning og bufferudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Kolonne |
| Isoleringsteknologi | Filtrering |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider |
| Inkluderer | Komplet trin-for-trin protokol, der identificerer de faste volumener, der er nødvendige for ækvilibrering, vask og prøveeluering |
| Produkttype | NAP-10 |
| Mængde | 50 Pakke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- illustra NAP 10 columns, (50)
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one