Få mere at vide
Cytiva MicroSpin™ S-400 HR kolonner
Artikelnummer. 11733309 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11733309
Brand: Cytiva 27514001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til hurtig oprensning af PCR-produkter (> 200 bp) fra ikke-inkorporerede primere (< 32-merer) og nukleotider. Cytiva Life Sciences™ illustra™ MicroSpin™ S-400 HR-søjler bruger spin-søjlekromatografi for hurtige resultater.
  • Plads til 25 μtil 50 L til post-PCR oprydning før kloning eller en anden amplifikationsreaktion; 25 til 100 μL til alle andre applikationer
  • Klar til —brug kræver< 4 min. fra prøvepåføring til indsamling af renset produkt
  • Færdigpakket med Sephacryl™ S-400 HR-medier præ-ækvilibreret i TE-buffer
  • Procent prøvegenvinding:> 80 %
  • Testet i nickase, enkelt- og dobbeltstrenget exonuklease og RNase assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Spinsøjle
Til brug med (applikation) Hurtig oprensning af PCR-produkter (> 200bp) fra ikke-inkorporerede primere (< 32-merer) og nukleotider under anvendelse af spin-søjlekromatografi
Produkttype Kolonne
Mængde Hver