Få mere at vide
Cytiva Microspin G-50 kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
- Optimale prøvevolumener i området 12-50μ
- Til hurtig oprensning af mærket DNA (> 20 baser) fra mindre molekyler i opløsning
- Søjler er færdigpakket med Sephadex G-50-kvalitet ækvilibreret i TE-buffer med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid
- illustra AutoSeq™ og illustra ProbeQuant™ G-50 Micro Columns er specifikt designet til henholdsvis fjernelse af farveterminator og mærket proberensning og tilbyder optimeret ydeevne i disse applikationer
- Kan også bruges til bufferudveksling/afsaltning af enzymatiske reaktioner (10 til 100μ L) efter varmedenaturering og phenolekstraktion
- Produktgenvindingen vil være mindst 10 % lavere end den fra ProbeQuant G-50 mikrosøjler.
- Til hurtig oprensning af mærket DNA (> 20 baser) fra ikke-inkorporerede mærkede nukleotider i et volumen på 25 til 50μ l ved hjælp af spin-søjlekromatografi
Afsaltning, bufferudveksling; Fjernelse af farvestofterminatorer fra cyklussekventeringsreaktioner; Fjernelse af mærkede nukleotider fra DNA-mærkningsreaktioner
Ordreinfo
Praktisk færdigpakket med Sephadex G-50 DNA-kvalitet præ-ækvilibreret i TE-buffer med 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biocid- og opsamlingsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Afsaltning, bufferudveksling, fjernelse af farvestofterminatorer fra cyklussekventeringsreaktioner, fjernelse af mærkede nukleotider i 25 til 50 L μfra DNA-mærkningsreaktioner |
| Inkluderer | Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | Kolonne |