Få mere at vide
Cytiva MicroSpin™ G-25 kolonner
Artikelnummer. 11743309 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
11743309 50 Pakke Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11743309 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27532501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til hurtig oprensning af DNA> 10 basepar i længden i en bred vifte af applikationer. Cytiva Life Sciences™ llustra™ MicroSpin™ G-25-søjler er ideelle til afsaltning, bufferudveksling og fjernelse af ikke-inkorporerede nukleotider fra endemærkede oligonukleotider.
  • Ved spin-søjlekromatografi tillader hurtig bufferudveksling/afsaltning af PCR-produkter og andre DNA'er i volumener på 10 til 100 μL
  • Giv hurtig oprensning af nyligt syntetiserede oligonukleotider i 100 til μ150 L afbeskyttelsesopløsning
  • Andre anvendelser omfatter afsaltning/bufferudveksling af DNA og fjernelse af ikke-inkorporerede radionukleotider fra endemærkede oligonukleotider i volumener på 10 til 100 μL
  • Kræver mindre end fire minutter fra prøvepåføring til opsamling af renset produkt
  • Testet i nickase, enkelt- og dobbeltstrenget exonuklease og RNase assays
Afsaltning/bufferudveksling af DNA, Fjernelse af ikke-inkorporerede radionukleotider fra endemærkede oligonukleotider i volumener på 10 til 100 μL
Ordreinfo
Praktisk færdigpakket med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet præ-ækvilibreret i destilleret vand indeholdende 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biocid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Afsaltning/bufferudveksling af DNA, Fjernelse af ikke-inkorporerede radionukleotider fra endemærkede oligonukleotider i volumener på 10 til 100 μL
Produkttype Kolonne
Mængde 50 Pakke