Få mere at vide
Cytiva Hot Start Master Mix
Artikelnummer. 10269384 Shop alle Cytiva produkter
:
Hot Start Master Mix
Artikelnummer. 10269384
Brand: Cytiva 25150001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En klar til brug 2X mastermix, der giver robust og pålidelig ydeevne til krævende PCR-applikationer, hvor høj specificitet og høj følsomhed er afgørende for succes
  • Praktisk, brugsklar blanding sparer tid og reducerer eksperimentel variabilitet
  • Til enhver standard PCR-reaktion, såsom multiplex PCR, og reaktioner, der udviser uspecifik amplifikation eller primer-dimer-dannelse
  • Primersekvestrering reducerer effektivt enhver uspecifik priming eller primer-dimer-dannelse
  • Rekombinant aktivatorprotein undgår risikoen for kontaminering fra en pattedyrskilde forbundet med hotstart-antistoffer
  • Undgår risikoen for kontaminering fra en pattedyrskilde forbundet med hotstart-antistoffer
  • Hurtig varmstartaktivering bevarer prøvens integritet ved at undgå omfattende forcykling af varmebehandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2X koncentratopløsning af 20 mM Tris HCl (pH 8,6), 100 mM KCl, 3 mM MgCl2, 0,4 mM dNTP'er (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/mL Taq DNA-polymerase, hot-start aktivatorprotein, stabilisatorer. Opbevares ved -20 °C
Oversigt Hot Start Master Mix er en 2X forblandet formulering, der effektivt kan reducere uspecifik priming og primer-dimer-dannelse under PCR.
Form Løsning
Format Løsning
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 100
Volumen 50 μL