Indeholder
Bindende plader; Vask plader; Opsamlingsplader og farvekodede flasker med opsamlingsbuffer; Vaskebuffer; Valg af to elueringsbuffere (Tris-HCl og sterilt vand); Instruktionshæfte
- Høje udbytter af rent DNA genvundet i et lille volumen vand eller en buffer med lav ionstyrke
- Typiske inddrivelser er> 85 % for PCR-produkter med en længde på 100 bp til 10 kb; Salt fjernelse> 99 %
- Forpakkede glasfibermatrix 96-brønds plader er valideret til brug med Macherey Nagel NucleoVac 96-vakuum manifold
- Intet behov for ethanoludfældninger og farlige organiske ekstraktioner
Fluorescerende sekventering, mikroarrays, mærkning, hybridisering, ligering og transformation
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kit bruger glasfibermatrixteknologi i et 96-brønds format til højeffektiv oprensning af PCR-produkter. DNA-fragmenter fra PCR fanges af matrixen i nærvær af et kaotropt salt, og kontaminanter fjernes ved at vaske matrix. |
| Prøvetype | DNA-løsninger, Enzym reaktioner, PCR-blandinger |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende sekventering, mikroarrays, mærkning, hybridisering, ligering og transformation |
| Inkluderer | Glasfibermatrix 96-brøndsplader bindeplader, vaskeplader, opsamlingsplader og farvekodede flasker med capturebuffer, vaskebuffer valg af to elueringsbuffere (Tris HCl og sterilt vand), instruktionshæfte |
| Produkttype | illustra GFX 96 PCR-oprensningskit |
| Mængde | 96-brøndsplade |
| Prøvevolumen | 100 bp-10 kbp |
| Udbytte | Op til 95 % ved oprensning af et 910 bp fragment ved en startkoncentration på 8,4 ng/μ l |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i