Få mere at vide
Cytiva GenomiPhi V2 DNA-amplifikationskit
Artikelnummer. p-3676308 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
500 reaktioner
Pakke med 100
Artikelnummer. 10471645
Brand: Cytiva 25660030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Lambda control DNA (10ng/μL)
Amplificere hele genomer med høj effektivitet og repræsentation. Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit giver helgenomamplifikation med udbytter på 4 til 7 μg.
  • Udgangsmateriale kan være oprenset DNA eller ikke-oprensede cellelysater
  • Simpel protokol giver typiske udbytter på 4 til μ7 g DNA og gennemsnitlige produktlængder> 10 kb
  • Mindre praktisk tid sammenlignet med traditionelle isoleringsmetoder
  • Repræsentativ amplifikation af hele genomet
  • Automationsvenlig protokol med stor reproducerbarhed
  • Højkvalitets-DNA til array CGH, high-throughput genotyping, DNA-arkivering, PCR, restriktionsenzymfordøjelse, hybridisering og kloning
  • Indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for genomisk DNA-fremstilling ved isotermisk strengforskydningsamplifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar sættet ved -°70 C. Enzymblandingen skal opbevares ved -70 C; °alle andre komponenter kan opbevares ved -20 °C. Tø komponenter op på is og hold dem ved °0 C til 4 °C under håndtering.
Oversigt Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit tilbyder yderst effektiv og repræsentativ hel-genom amplifikation med 4 til 7μ g udbytte fra nanogram mængder af DNA-prøve.
Til brug med (applikation) Genomisk DNA-amplifikation
Inkluderer 225 μl prøvebuffer, 225 μl reaktionsbuffer, 25 μl enzymblanding, 20 l μkontrol-DNA (lambda)
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produkttype illustra GenomiPhi V2 DNA-amplifikationskit
Størrelse > 10 kb
Test tid 1.5-2 h
Produktidentifikator
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 25 reactions
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.