Få mere at vide
Cytiva GenomiPhi V2 DNA-amplifikationskit
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
500 reaktioner
Pakke med 100
Beskrivelse
Indeholder
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Lambda control DNA (10ng/μL)
- Udgangsmateriale kan være oprenset DNA eller ikke-oprensede cellelysater
- Simpel protokol giver typiske udbytter på 4 til μ7 g DNA og gennemsnitlige produktlængder> 10 kb
- Mindre praktisk tid sammenlignet med traditionelle isoleringsmetoder
- Repræsentativ amplifikation af hele genomet
- Automationsvenlig protokol med stor reproducerbarhed
- Højkvalitets-DNA til array CGH, high-throughput genotyping, DNA-arkivering, PCR, restriktionsenzymfordøjelse, hybridisering og kloning
- Indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for genomisk DNA-fremstilling ved isotermisk strengforskydningsamplifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar sættet ved -°70 C. Enzymblandingen skal opbevares ved -70 C; °alle andre komponenter kan opbevares ved -20 °C. Tø komponenter op på is og hold dem ved °0 C til 4 °C under håndtering. |
| Oversigt | Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit tilbyder yderst effektiv og repræsentativ hel-genom amplifikation med 4 til 7μ g udbytte fra nanogram mængder af DNA-prøve. |
| Til brug med (applikation) | Genomisk DNA-amplifikation |
| Inkluderer | 5 x 0,9 ml prøvebuffer, 5 x 0,9 ml reaktionsbuffer, 5 x 100 μl enzymblanding, 20 l μkontrol-DNA (lambda) |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Produkttype | illustra GenomiPhi V2 DNA-amplifikationskit |
| Størrelse | > 10 kb |
| Test tid | 1.5-2 h |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 500 reactions
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-(25-6600-32:)100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder (25-6600-32:)100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.