Beskrivelse
- Let at automatisere
- Enzymer tilvejebragt i to separate rør; Der er kun brug for to simple pipettering for at forberede reaktionen
- Enzymer optimeret til at arbejde sammen til højeffektiv fjernelse af ikke-inkorporerede primere og nukleotider
- Skalerbar til forskellige reaktionsstørrelser
- Intet tab af PCR-produkt
- Fuldstændig varmeinaktivering af enzymerne inden for 10 minutter
- Hurtig 15 minutters protokol
- Opdaterer eksisterende enzymatisk PCR-oprydningsteknologi med Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er
- Forbedrer fordøjelseseffektiviteten uden nedbrydning af mål-PCR-produktet
- Prøven er fuldstændig intakt og klar til øjeblikkelig brug i manuelle eller automatiserede processer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Enzymatisk PCR-oprydningsteknologi med Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. For maksimal fleksibilitet leveres i to separate rør. |
| Til brug med (applikation) | PCR og sekvensreaktion; Fjerner ikke-inkorporerede primere og dNTP'er; Forbedrer fordøjelseseffektiviteten; Intet tab af PCR-produkt |
| Antal reaktioner | 500 |
| Produkttype | illustra ExoProStar S |