Få mere at vide
Cytiva ExoProStar DNA og sekvensreaktionsoprydning
Artikelnummer. 11663044 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
20
100
500
2000
5000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11663044
Brand: Cytiva US78210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til at rense DNA og sekventering opsætte reaktioner hurtigt, effektivt og pålideligt. illustra™ ExoProStar DNA og Sequence Reaction Clean-up kombinerer enzymatisk PCR-oprydningsteknologi med illustra Exonuclease I og Alkaline Phosphatase for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er.
Enzymer optimeret til at arbejde sammen til højeffektiv fjernelse af ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. Enzymer leveres i to separate rør, kun to simple pipettering trin er nødvendige for at forberede reaktionen.
  • Hurtig 30-minutters protokol
  • Skalerbar til forskellige reaktionsstørrelser
  • Intet tab af PCR-produkt
  • Let at automatisere
  • Fuldstændig varmeinaktivering af enzymerne inden for 15 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Enzymatisk PCR oprydningsteknologi med illustra Exonuclease I og Alkaline Phosphatase for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. For maksimal fleksibilitet leveres i to separate rør.
Til brug med (applikation) Optimeret til at rense DNA og sekventering opsætte reaktioner hurtigt, effektivt og pålideligt
Inkluderer Et rør med alkalisk fosfatase og exonuklease I
Antal reaktioner 100
Produkttype illustra ExoProStar