Få mere at vide
Cytiva ExoProStar DNA og sekvensreaktionsoprydning
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
20
100
500
2000
5000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Enzymer optimeret til at arbejde sammen til højeffektiv fjernelse af ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. Enzymer leveres i to separate rør, kun to simple pipettering trin er nødvendige for at forberede reaktionen.
- Hurtig 30-minutters protokol
- Skalerbar til forskellige reaktionsstørrelser
- Intet tab af PCR-produkt
- Let at automatisere
- Fuldstændig varmeinaktivering af enzymerne inden for 15 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Enzymatisk PCR oprydningsteknologi med illustra Exonuclease I og Alkaline Phosphatase for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. For maksimal fleksibilitet leveres i to separate rør. |
| Til brug med (applikation) | Optimeret til at rense DNA og sekventering opsætte reaktioner hurtigt, effektivt og pålideligt |
| Inkluderer | Et rør med alkalisk fosfatase og exonuklease I |
| Antal reaktioner | 5000 |
| Produkttype | illustra ExoProStar |