Få mere at vide
Cytiva ExoProStar™ 1-trin
Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
100
500
2000
5000
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Beskrivelse
- Et rør med en blanding af enzymer, der leverer PCR og sekvensreaktionsoprensning
- Kun et pipetteringstrin for at indstille din reaktion
- Hurtig 30-minutters håndfri protokol
- 100 % genvinding af PCR-produkt
- Skalerbar til forskellige reaktionsstørrelser
- Automationsvenlig
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Enzymatisk PCR oprydningsteknologi med illustra Exonuclease I og Alkaline Phosphatase kombineret i et rør for at fjerne ikke-inkorporerede primere og dNTP'er. For maksimal bekvemmelighed leveres i et enkelt rør. |
| Isoleringsteknologi | Enzymatisk PCR-oprydningsteknologi |
| Til brug med (applikation) | Fjern ikke-inkorporerede primere og dNTP'er |
| Antal reaktioner | 2000 |
| Produkttype | illustra ExoProStar 1-Step |
| Mængde | 1 hver |
| Test tid | 30 min. |
| Udbytte | 100 % genvinding af PCR-produkt |