Få mere at vide
Cytiva Exonuklease I
Artikelnummer. 10228854 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2500 U
5000 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10228854
Brand: Cytiva E70073Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katalyserer sekventiel fjernelse af nukleotider 3'-enden af enkeltstrenget DNA-molekyle
  • Monomer og bakteriel
  • Molekylvægt: 54,5 kd
  • Udtrykt i E.Coli
  • Inaktiveres ved opvarmning ved 80 °C i 15 minutter
  • Aktiv i PCR-buffere
  • Aktivitet: 10U/μ L
  • Fri for kontaminerende endonukleaser, dobbeltstrengede exonukleaser og ribonukleaser
  • >95% ren af SDS-PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed >95 % af SDS-PAGE
Kilde Bakterier
Mængde 2500 U
Produkttype Exonuklease I
Molekylvægt (g/mol) 54.5kd