Få mere at vide
Cytiva blood genomicPrep Mini Spin Kit
Artikelnummer. p-3683607 Shop alle Cytiva produkter
Antal reaktioner:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 10792617
Brand: Cytiva 28904264
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Spin-søjler med en ny silicamembran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifuge
  • indsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference.
Designet til hurtig ekstraktion og oprensning af genomisk DNA (gDNA) med høj molekylvægt fra fuldblod, buffy coat, knoglemarv og røde blodlegemer.
Oprensningsprocessen involverer minimal klipning med typiske udbytter på 4 til 6μ g genomisk DNA pr. 200 μL prøve med rumfang op til 1 ml. Metoden bruger kaotrope midler til at udtrække DNA fra blodceller, denaturere proteinkomponenter og fremme den selektive binding af DNA til en ny silica-membran. Elueringsvolumenet kan modificeres efter behov for de fleste nedstrøms molekylærbiologiske anvendelser.
  • Genomisk DNA af høj kvalitet med en større andel af DNA med højere molekylvægt og mindre forskydning
  • Påvist anvendelse på forskellige typer fuldblod inklusive mennesker, heste, kaniner, rotter og mus
  • Øget brugervenlighed med reduceret pipettering af volumenændringer, én centrifugeringsindstilling og farvekodede kitkomponenter
  • Valideret i flere downstream-applikationer, herunder realtids-PCR, endepunkt-PCR, multiplex-PCR og restriktionsenzymfordøjelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit er designet til hurtig ekstraktion og oprensning af højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra fuldblod, buffy coat, knoglemarv og røde blodlegemer med kerne.
Til brug med (applikation) Anvendes til adskillige downstream-applikationer, herunder real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR og restriktionsenzymfordøjelser Velegnet til brug i molekylærbiologiske applikationer inklusive standard, multiplex og kvantitativ PCR; kloning; haplotyping; hvile
Inkluderer Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference.
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit
Renhed 1.7
Prøvevolumen 50μ l fuldblod, Buffy coat, knoglemarvsceller, 2μ l nukleeret blod† , 300μ l fuldblod‡
Test tid <20 min
Udbytte 4-6μ g/200μ l fuldblod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i