Description
Includes
- Spin-søjler med en ny silicamembran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifuge
- indsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference.
Oprensningsprocessen involverer minimal klipning med typiske udbytter på 4 til 6μ g genomisk DNA pr. 200 μL prøve med rumfang op til 1 ml. Metoden bruger kaotrope midler til at udtrække DNA fra blodceller, denaturere proteinkomponenter og fremme den selektive binding af DNA til en ny silica-membran. Elueringsvolumenet kan modificeres efter behov for de fleste nedstrøms molekylærbiologiske anvendelser.
- Genomisk DNA af høj kvalitet med en større andel af DNA med højere molekylvægt og mindre forskydning
- Påvist anvendelse på forskellige typer fuldblod inklusive mennesker, heste, kaniner, rotter og mus
- Øget brugervenlighed med reduceret pipettering af volumenændringer, én centrifugeringsindstilling og farvekodede kitkomponenter
- Valideret i flere downstream-applikationer, herunder realtids-PCR, endepunkt-PCR, multiplex-PCR og restriktionsenzymfordøjelser
Specifications
Specifications
| Oversigt | illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit er designet til hurtig ekstraktion og oprensning af højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra fuldblod, buffy coat, knoglemarv og røde blodlegemer med kerne. |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til adskillige downstream-applikationer, herunder real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR og restriktionsenzymfordøjelser Velegnet til brug i molekylærbiologiske applikationer inklusive standard, multiplex og kvantitativ PCR; kloning; haplotyping; hvile |
| Inkluderer | Spin-søjler færdigpakket med en ny silica-membran, frysetørret proteinase K-pulver, lyseringsopløsning, vaske- og elueringsbuffere, mikrocentrifugeopsamlingsrør, et komplet protokolhæfte og et aftageligt protokolkort med hurtig reference. |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produkttype | illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhed | 1.7 |
| Prøvevolumen | 50μ l fuldblod, Buffy coat, knoglemarvsceller, 2μ l nukleeret blod† , 300μ l fuldblod‡ |
| Test tid | <20 min |
| Udbytte | 4-6μ g/200μ l fuldblod |
Safety and Handling
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i