Få mere at vide
ILK-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450306 2 mg
16447578 10 mg
16410058 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16450306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18676B
MedChemExpress ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ILK-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 1333146-24-9
Farve Off-White
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H30F3N5O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym OSU-T315 analog
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (93.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC)CCC1=NN(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)C(C4=CC=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)C=C4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 533.59
Formel vægt 533.59
Procent renhed 98.14%