Få mere at vide
Ilaprazole, Mikromol
Artikelnummer. 30459137
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30459137 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30459137 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3745.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ilaprazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Analyt- eller komponentnavne Ilaprazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H18 N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
IUPAC navn 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 366.44
Mængde 250 mg
Formel vægt 366,115 g/mol