Få mere at vide
Ilaprazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ilaprazole-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)/i2D3 |
| Formel vægt | 369.134 |