Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL1RL1/ST2 ELISA Kit
Beskrivelse
Den menneskelige IL1RL1/ST2 ELISA kvantificerer Hu IL1RL1 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL1RL1. Metodens princip The Human IL1RL1 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q01638 |
| Analyseområde | 31,25 til 2000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 30.5 pg/mL |
| Oversigt | Humant vækststimuleringsudtrykt protein ST2 ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokin |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Vis mere |