Få mere at vide
Invitrogen™ Feline IL-8 ELISA Kit
Artikelnummer. 15464883
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464883 96 prøver 1 sæt
17104849 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464883 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EFCXCL8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5250.00 DKK
    5145.00 DKK / 1 sæt
    Spare 105.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
ELISA
Feline Interleukin-8/CXCL8 ELISA kvantificerer Cat IL-8 i katteserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Cat IL-8. Metodens princip The Feline IL-8 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q9XSX5
Analyseområde 24,58 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 25 pg/mL
Kalibreringsområde 25 pg/ml til 6000 pg/ml
Indhold og opbevaring Pre-coated 96-well plate, standard, detector antibody, streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers. May be stored at 2–8°C for up to 6 months from the date of shipment.
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie GPCR (G-Protein Coupled Receptors)
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par-antistof detekterer katte-IL-8. Andre arter ikke bestemt
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Feline
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1(Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; IL8
Gen-id (Entrez) 493836
Gen symbol CXCL8
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Protein aliaser IL-8, C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif) ligand 8
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Forsendelsestilstand Wet or Dry Ice
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym IL8
Mål IL-8
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min