Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit, høj følsomhed
Artikelnummer. 18021673
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
18021673 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 18021673 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS2132HS
ELISA
IL-6 er et gen, der koder for et cytokin, der spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet produceret af dette gen er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transskriptionel inflammatorisk respons gennem interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er impliceret i en lang række af inflammationsassocierede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil reumatoid arthritis. Forhøjede niveauer af det kodede protein er blevet fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 omfatter Kaposi Sarcoma og Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde 0,08 til 5,0 pg/ml
Assay følsomhed 0.03 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol Il6
Interassay CV 6%
Intraassay CV 4.9
Sættets indhold Forbelagt mikrobrøndsplade, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, Standard, Kontrol (Høj), Kontrol (lav), Analysebufferkoncentrat, Amplifikationsreagens I, Amplifikationsreagens II, Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-6
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs