Få mere at vide
IL-6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-16957
Produktkode 18766773
  • 4625.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IL-6
Full length human IL6 Recombinant protein.
Mouse, Rat
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only