Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-5RA/CD125 ELISA Kit
Artikelnummer. 15485043
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485043 96 prøver 1 sæt
17155489 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485043 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHIL5RA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Den menneskelige interleukin 5-receptor Alpha/CD125 (Hu IL-5RA) ELISA kvantificerer Hu IL-5RA i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-5RA. Metodens princip The Human IL-5RA solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin 5 (IL-5) er en opløselig T-celle-afledt faktor, også kendt som T-celle-erstatningsfaktor (TRF), som inducerer B-celle- og eosinofilvækst og -differentiering. IL-5 udøver sin biologiske aktivitet gennem IL-5-receptoren (IL-5R), som er sammensat af to kæder: en alfa-kæde, der binder IL-5 med lav affinitet og en beta-kæde, der ikke binder IL-5, men sammen med IL-5-alfa-kæden, udgør IL-5-receptoren med høj affinitet. Det cytoplasmatiske domæne af både alfa- og beta-kæderne er essentielt for signaltransduktion. Specifikt er den membranproksimale prolinrige sekvens af det cytoplasmatiske domæne af IL-5R-receptor-alfa-underenheden, IL-5Ralpha, kritisk for den IL-5-inducerede proliferative respons, ekspression af nukleare proto-onkogener og tyrosin-phosphorylering af cellulære proteiner og JAK2AK1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q01344
Analyseområde 0,164 til 40 ng/ml
Assay følsomhed 150 pg/mL
Oversigt CD125 (IL5RA) ELISA Kit, 960 analyser, menneskelige arter, kolorimetrisk detektionsmetode, 3568.0 gen-ID, cellekultursupernatanter, plasma, serumprøvetype, IL5RA gensymboler, 150 pg/mL følsomhed, brugt til proteinanalyser og analyse
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Proteinanalyser og -analyse, Proteinbiologi, ELISA , Klar-til-brug immunoassay
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3568
Gen symbol CD125, CDw125, HSIL5R3, IL5R
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL5RA
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min