Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-5 Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 15511027
Mængde:
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15511027
Brand: Invitrogen™ 88705477
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen Interleukin-5 (IL-5) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-5. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-5 er et cytokin, der fungerer som en vækst- og differentieringsfaktor for både B-celler og eosinofiler. IL-5 cytokin er en hovedregulator af eosinopoiesis, eosinofil modning og aktivering. Den forhøjede produktion af dette cytokin er rapporteret at være relateret til astma eller hypereosinofile syndromer. Receptoren for IL-5-cytokin er en heterodimer, hvis beta-underenhed deles med receptorerne for interleukin 3 (IL3) og kolonistimulerende faktor 2 (CSF2/GM-CSF). IL-5 danner sammen med dem for interleukin 4 (IL4), interleukin 13 (IL13) og CSF2 en cytokin-genklynge på kromosom 5. IL-5, IL4 og IL13 har vist sig at være reguleret koordineret af langrækkende regulatoriske elementer spredt over 120 kilobaser på kromosom 5q31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P04401
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Lavage væske, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16191
Gen symbol CANDF6,IL-17 F,ML-1,ML1
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Enzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Lavage Fluid 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-5
Mål IL-5
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min