Få mere at vide
IL-2 R beta Antibody (TM-b1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
1510.00 DKK - 4705.00 DKK
Tekniske data
Antigen IL-2 R beta
Klon TM-b1
Koncentration 0.5 mg/mL
Fortynding Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess
Applikationer Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blocking Assay
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18280592
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.025MG
0.025 mg
1510.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18285154
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.1MG
0.1 mg
3610.00 DKK
0.10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18740594
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.5mg
0.5 mg
4705.00 DKK
0.50mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-2 R beta Monoclonal specifically detects IL-2 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Block/Neutralize.
Tekniske data
Tekniske data
IL-2 R beta
0.5 mg/mL
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blocking Assay
Unconjugated
RUO
Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
3560
The immunogen for this antibody was Purified CD122.
Primary
Store at 4C. Do not freeze.
TM-b1
Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess
Monoclonal
Rat
Mouse
CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75
IL2RB
IgG2b
Affinity Purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only