Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-2 Ucoated ELISA Kit
Beskrivelse
Musen Interleukin-2 (IL-2) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-2. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | P04351 |
| Analyseområde | 2 til 200 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Serum, Supernatant |
| Målarter | Mus |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 16183 |
| Show More |