Få mere at vide
IL-15R alpha Antibody (888220) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Artikelnummer. 30171812 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30171812 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30171812 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB5511JF585
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IL-15R alpha
Applikationer Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 888220
Konjugeret Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Værtsarter Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3601
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Produktlinje Novus