Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-13RA2 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231054
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15495023
Brand: Invitrogen™ EHIL13RA2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Den humane interleukin 13-receptor Alpha 2 (Hu IL-13 RA2) ELISA kvantificerer Hu IL-13 RA2 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-13 RA2. Metodens princip The Human IL-13 RA2 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL13RA2 (interleukin-13-receptorunderenhed alfa-2) er tæt beslægtet med IL13RA1, en underafdeling af interleukin-13-receptorkomplekset. Dette protein binder som en monomer til IL13 med høj affinitet, men mangler cytoplasmatisk domæne og ser ikke ud til at fungere som en signalmediator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q14627
Analyseområde 0,41 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 0.4 ng/mL
Kalibreringsområde 0,4 ng/ml til 100 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-15, IL-13, IL-09, IL-0 FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1, MIP-1 be SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3598
Gen symbol CD213A2, CT19, IL-13 R, IL13BP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signaltransduktion
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CD213A2, CT19, IL-13 R, IL13BP
Mål IL13RA2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min