Få mere at vide
Invitrogen™ Porcin IL-13 ELISA Kit
Description
The Porcine Interleukin 13 (IL-13) ELISA kvantificerer Porc IL-13 i porcint serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Porc IL-13. Metodens princip The Porcine IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | Q95J68 |
| Analyseområde | 20,58 til 15.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 16 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 16 pg/ml til 15000 pg/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokiner& Receptorer |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: svin CCL3L1, IFN alfa, IL-1 alpha, IL-1 R alpha, IL-17 A, IL-18, MIG, MIP-1 beta, PECAM-1. |
| Show More |