Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte-IL-13-cellelysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15445383
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15445383
Brand: Invitrogen™ ERIL13
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotte Interleukin 13-celle lysater (Rt IL-13) ELISA kvantificerer Rt IL-13 i celle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Rt IL-13. Metodens princip The Rat IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-13 er et immunregulerende cytokin produceret primært af aktiverede Th2-celler og er involveret i regulering af inflammatoriske og immunresponser. IL-13 nedregulerer makrofagaktivitet og hæmmer derved produktionen af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner og er involveret i allergen-induceret astma gennem mekanismer uafhængige af IgE og eosinofiler. IL-13 regulerer også flere stadier af B-cellemodning og -differentiering, opregulerer CD23 og MHC klasse II-ekspression og fremmer IgE-isotypeskift af B-celler. Strukturelt ligner IL-13 meget IL-3, IL-4, IL-5 og GM-CSF. Genet, der koder for IL-13, IL3, IL5, IL4 og CSF2, danner en cytokin-genklynge på kromosom 5q, med IL-13-genet særligt tæt på IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P42203
Analyseområde 27,43 til 20.000 pg/ml
Assay følsomhed 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml til 20.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender rotte-IL-13.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 116553
Gen symbol Il13
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-13
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min