Få mere at vide
Novus Biologicals™ IL-13 Antibody (tralokinumab) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
1575.00 DKK - 6845.00 DKK
Tekniske data
Antigen IL-13
Klon tralokinumab
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30045891
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28679-100ug
100 μg
2410.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30047171
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28679-1mg
1 mg
6845.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30047639
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28679-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
IL-13
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
IL-13
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
tralokinumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P35225
3596
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater