Få mere at vide
IL-13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2350.00 DKK - 5770.00 DKK
Tekniske data
Antigen IL-13
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Form Purified
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18677147
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-11366-0.025mg
0.025 mg
2350.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18651439
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-11366-0.1mg
0.1 mg
5770.00 DKK
0.10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-13 Polyclonal antibody specifically detects IL-13 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Tekniske data
Tekniske data
IL-13
Polyclonal
Purified
RUO
Canine
ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
Recombinant canine IL-13
Primary
Store at 4°C. Do not freeze.
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
PBS
3596
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater