Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-10 ELISA Kit
Artikelnummer. 15647948
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 96
Artikelnummer. 15647948
Brand: Invitrogen™ EHIL10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Interleukin 10 (Hu IL-10) ELISA kvantificerer Hu IL-10 i humant serum, plasma, urin eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-10. Metodens princip The Human IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-10 koder for et protein, der fungerer som et cytokin og primært produceres af monocytter, med en vis produktion af lymfocytter. Dette cytokin har forskellige virkninger på immunregulering og inflammation, herunder nedregulering af ekspressionen af Th1 cytokiner, MHC klasse II Ags og costimulerende molekyler på makrofager. Det forbedrer også B-cellernes overlevelse, proliferation og antistofproduktion. Derudover kan IL-10 blokere NF-kappa B-aktivitet og er involveret i reguleringen af JAK-STAT-signalvejen. Knockout-undersøgelser i mus har antydet, at dette cytokin er en essentiel immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i dette gen er blevet forbundet med en øget modtagelighed for HIV-1-infektion og leddegigt. Sygdomme forbundet med IL10 omfatter graft-versus-host-sygdom og human immundefektvirus type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P22301
Analyseområde 15,36 til 600 pg/ml
Assay følsomhed <3 pg/mL
Oversigt Human IL-10 ELISA Kit
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Specificitet Ingen signifikant krydsreaktion med human IL-1 A, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß eller IFNg. Ca. 2% krydsreaktivitet med rekombinant muse-IL-10
Tilstrækkelig til 96 mikropladebrønde
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3586
Gen symbol CSIF, GVHDS, IL-10 A, TGIF, IL10
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Måling Absorbans ved 450 nm minus absorbans (ved 550 nm)
Præcision Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10 %
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-10
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 hrs