Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-10 ELISA Kit
Beskrivelse
The Human Interleukin 10 (Hu IL-10) ELISA kvantificerer Hu IL-10 i humant serum, plasma, urin eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-10. Metodens princip The Human IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P22301 |
| Analyseområde | 15,36 til 600 pg/ml |
| Assay følsomhed | <3 pg/mL |
| Oversigt | Human IL-10 ELISA Kit |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Kolorimetrisk ELISA (TMB substrat) med plader |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Specificitet | Ingen signifikant krydsreaktion med human IL-1 A, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß eller IFNg. Ca. 2% krydsreaktivitet med rekombinant muse-IL-10 |
| Tilstrækkelig til | 5 x 96 mikropladebrønde |
| Vis mere |