Få mere at vide
Invitrogen™ Heste IL-10 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230675
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15424883
Brand: Invitrogen™ EEIL10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Equine Interleukin-10 (Eq IL-10) ELISA kvantificerer Eq IL-10 i hesteserum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Eq IL-10. Metodens princip The Equine IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-10 koder for et protein, der fungerer som et cytokin og primært produceres af monocytter, med en vis produktion af lymfocytter. Dette cytokin har forskellige virkninger på immunregulering og inflammation, herunder nedregulering af ekspressionen af Th1 cytokiner, MHC klasse II Ags og costimulerende molekyler på makrofager. Det forbedrer også B-cellernes overlevelse, proliferation og antistofproduktion. Derudover kan IL-10 blokere NF-kappa B-aktivitet og er involveret i reguleringen af JAK-STAT-signalvejen. Knockout-undersøgelser i mus har antydet, at dette cytokin er en essentiel immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i dette gen er blevet forbundet med en øget modtagelighed for HIV-1-infektion og leddegigt. Sygdomme forbundet med IL10 omfatter graft-versus-host-sygdom og human immundefektvirus type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q28374
Analyseområde 0,102 til 25 ng/ml
Assay følsomhed 90 pg/mL
Kalibreringsområde 90 pg/ml til 25 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Sandwichen ELISA antistofpar detekterer Equine IL-10.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Heste
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 100034187
Gen symbol IL10
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym IL-10
Mål IL-10
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min