Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta Ucoated ELISA Kit
Artikelnummer. 15561087
Mængde:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15561087
Brand: Invitrogen™ 88726177
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Interleukin 1beta (IL-1β ) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at påvise og kvantificere proteinniveauer af human IL-1β . Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 2 til 150 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol CED,DPD1,LAP,TGFB,TGFbeta
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, Biotin-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Enzym: Præ-titreret Avidin-HRP, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-1 beta
Mål IL-1 beta
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min