Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte IL-1 beta-celle lysater ELISA Kit
Beskrivelse
Rotte-interleukin-1beta-cellelysater (IL-1β ) ELISA kvantificerer rotte IL-1β i rottecelle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant rotte-IL-1β . Metodens princip Rotten IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q63264 |
| Analyseområde | 68,59 til 50.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 80 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 80 pg/ml til 50.000 pg/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokiner& Receptorer |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Specificitet | Antistofparret i dette sæt genkender rotte IL-1 beta. |
| Vis mere |