Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte IL-1 beta-celle lysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15461124
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15461124
Brand: Invitrogen™ ERIL1B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotte-interleukin-1beta-cellelysater (IL-1β ) ELISA kvantificerer rotte IL-1β i rottecelle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant rotte-IL-1β . Metodens princip Rotten IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q63264
Analyseområde 68,59 til 50.000 pg/ml
Assay følsomhed 80 pg/mL
Kalibreringsområde 80 pg/ml til 50.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender rotte IL-1 beta.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 24494
Gen symbol Illb
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Onkologi
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-1 beta
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min