Få mere at vide
IKK-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16445898 10 mg -
16441389 1 mg 1mg
16438537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16445898 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13873
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IKK-IN-1
CAS 406211-06-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26ClN3O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl
Molekylvægt (g/mol) 431.91
Formel vægt 431.91
Procent renhed 95.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation