Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IKK-2 hæmmer V
Artikelnummer. 15436749
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436749 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15436749 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65132.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
CAS: 978-62-1 | C15H8ClF6NO2, C15H8ClF6NR.2 | 383,67 g/mol
En selektiv IKK-2-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En selektiv IKK-2-hæmmer
CAS 978-62-1
Molekylær formel C15H8ClF6NO2
Formel vægt 383,67 g/mol
Synonym N-(3,5-bis-trifluormethylphenyl)-5-chlor-2-hydroxybenzamid; IMD-0354
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver