Få mere at vide
IKarisoside A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16411568 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16411568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0875
MedChemExpress IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
IKarisoside A (Icarisoside-A) is a natural flavonol glycoside and has anti-inflammatory properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IKarisoside A
CAS 55395-07-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28O10
Mængde 5 mg
Synonym Icarisoside-A Baohuoside II
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (199.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C
Molekylvægt (g/mol) 500.49
Formel vægt 500.49
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation