Få mere at vide
IKA™ IKAFLON 90 Slide
Artikelnummer. 17533636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17533636 90 mm
1 options
Artikelnummer. 17533636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020102963
På lager
IKAFLON 90 Slide-rørestang har reduceret friktion og bedre koncentricitet på ujævn beholderbund.
  • Magnetisk rørestang lavet af PTFE, med centreret PEEK ring for reduktion af friktion og bedre koncentricitet på ujævn karbund.
  • Længde: 90 mm, diameter: 22 mm, diameter med ring: 28 mm.
  • Alle materialer er FDA-kompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer Centrisk PEEK Ring
Bredde (metrisk) 0.15 kg
Diameter (metrisk) 22 mm
Længde (metrisk) 90 mm
Materiale PTFE
Form Kugle
Type Rørestang