Få mere at vide
IKA™ IKAFLON 140 Slide
Artikelnummer. 17543666 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17543666 35 mm
1 options
Artikelnummer. 17543666 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020110382
På lager
IKAFLON 140 Slide magnetisk rørestang har bedre koncentricitet med ujævn beholderbund.
  • Magnetisk rørestang lavet af PTFE, med centreret PEEK ring for reduktion af friktion og bedre koncentricitet med ujævn karbund.
  • For store fartøjer, turbulent blanding ved lave hastigheder.
  • Længde: 140 mm, diameter: 27 mm, diameter med ring: 35 mm.
  • Alle materialer er FDA-kompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Turbulent blanding ved lave hastigheder
Temperaturområde (metrisk) 120 °C
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Diameter (metrisk) 35 mm
Materiale PEEK og PTFE
Form Kugle
Type Omrøringsbar