Få mere at vide
IKA™ IKAFLON 118 Flyde
Artikelnummer. 17513626 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
118 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17513626 118 mm
1 options
Artikelnummer. 17513626 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020100638
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Især ved brug af slibende medier og blødt beholdermateriale, IKAFLON 118 float sikrer sikker og effektiv blanding og opnår forholdsvis høje hastigheder selv ved store mængder.
  • Kraftig omrøringsdrev til slidfri blanding i store beholdere.
  • Magnetstangen, som er monteret ovenfra i omrørersystemet, svæver berøringsfrit over beholderbunden og undgår effektivt friktion og dermed slid på beholderbunden såvel som på magnetstangen.
  • Især ved brug af slibende medier og blødt beholdermateriale, IKAFLON 118 float sikrer sikker og effektiv blanding og opnår forholdsvis høje hastigheder selv ved store mængder.
  • Materiale: PPS (FDA-kompatibel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 66 mm
Vægt (metrisk) 0.27 kg
Diameter (metrisk) 118 mm
Materiale PPS
Form Kugle
Type Magnetisk rørestang