Få mere at vide
H 44 Boss Head Clamp
Artikelnummer. 10058550 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Type:
Boss hovedklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10058550 Boss hovedklemme Hver
1 options
Artikelnummer. 10058550 Leverandør IKA Leverandørnr. 0002437700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    313.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.56 DKK
    13% Slukket
På lager
Brug denne klemme med IKA™ magnetiske omrørere. IKA H 44 Boss Head Clamps har et robust design af støbt aluminium.
  • Støbt aluminium krydsmanchet
  • Til fastgørelse af holdestang (kat. nr. 14-259-87) til støttestang (14-259-79)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til fastgørelse af holdestangen H 38 til støttestangen H 16 V
Type Boss hovedklemme
Materiale Aluminium