Få mere at vide
IKA™ R 2723 Teleskopstativ
Artikelnummer. 10233031 Shop alle IKA produkter
Dybde (metrisk):
420 mm
Højde (metrisk):
1010 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10233031
Brand: IKA™ 0001412100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt stabilt stativ med H-formet bund, der forhindrer stativet i at vippe bagud.
Provides optimum stability required for larger, heavier instruments and attachments, for example with rheological measurements using overhead stirrers. The stand has an adjustment screw which can be used to compensate for an uneven laboratory table surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dybde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 1010 mm
Mængde 1 stk.
Type Teleskop stativ
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 460 mm