Få mere at vide
R 270 Boss Head Clamp
Shop alle IKA produkter
Materiale:
Støbt aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spændeområde, stativ: 25 til 36 mm
- Spændeområde, forlængerarm: 5 til 21 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Boss hovedklemme |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Emballagemængde | 1 stk. |